Learn More
Zinc oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11319798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319798 250 g 250g
11339798 1 kg 1kg
11329798 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11319798 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044263.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Zinc oxide is used as a sun screener. It serves as an additive in products such as cigarette filters, plastics, anticorrosive coatings, ceramics, glass, cement, lubricants, ointments, adhesives, sealants, pigments, batteries, ferrites, fire retardants, and first-aid tapes. It plays an important role in textiles as a UV-absorber. As a wide-bandgap semiconductor with favorable properties, it has the potential for use in transparent electrodes, in nanorod sensors, in liquid crystal displays, as thin-film transistors and light emitting diodes, and in heat-protecting windows.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-13-2
Formula molecolare OZn
Molecular Weight (g/mol) 81.38
Numero MDL MFCD00011300
InChI Key XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC Name oxozinc
SMILES O=[Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Oxide
Punto di fusione 1975°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%, metal basis
Densità 5.606
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid,mineral acids,ammonia,ammonium carbonate and fixed alkalihydroxide solution.
Peso formulazione 81.37
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide