for ultra trace analysis
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Zinc oxide |
| Punto di fusione | 1975.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 5.6 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Densità | 5.6000g/mL |
| Formula lineare | ZnO |
| Show More |