Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc oxide |
| Punto di fusione | 1975.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | ZnO |
| Fieser | 01,1294; 05,622 |
| Indice di Merck | 15,10347 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1.6mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,soluble in diluted acetic or mineral acids,ammoni,um carbonate,fixed alkali hydroxide solution,insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 81.38 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Zinc oxide
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide