Learn More
Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0605
Codice prodotto. 15452467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452467 500 g 500g
15442467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045849.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis. Used in electronic industry, instrumental industry, manufacture of electrical device, image recorder, rheostat, phosphor. Used as a sun screening agent in cosmetics, antibacterial and health protection antiager; UV protection; Piezoelectrics; High-temperature lubricant in gas turbine engines; Flame retardant; Adsorption; Dental cements; Environmental remediation; Gas sensors; Photocatalytic decontamination; Attenuation of ultraviolet light; Demilitarization of chemical and biological warfare agents; Cosmetics and cosmeceuticals; Electrodes for solar cells; Varistors; Pigments for paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-13-2
Formula molecolare OZn
Molecular Weight (g/mol) 81.38
Numero MDL MFCD00011300
InChI Key XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC Name oxozinc
SMILES O=[Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc oxide NanoArc™ ZN-2605
Punto di fusione 1975°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Odore Odorless
Formula lineare ZnO
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,10147
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 81.37
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc oxide, NanoArc ZN-0605
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide