Learn More
Zinc phthalocyanine, 96%
Codice prodotto. 10595101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10595101 5 g 5g
10495081 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10595101 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 422750050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14320-04-8
InChI Key PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc phthalocyanine
Nota nome 98%
Colore Purple
Perdita all'essiccatura 5% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C32H16N8Zn
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 577.91
Peso formulazione 577.91
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder