Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio zincato
Codice prodotto. 12358139 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) asta:
10 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) asta Dimensione della confezione
12358139 500 mm 10 mm pezzi 5
12956806 750 mm 12.5 mm pezzi 2
12966806 1000 mm 12.5 mm pezzi 2
12368139 600 mm 12.5 mm pezzi 5
11715386 500 mm 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12358139
Spedizione stimata: 09-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Zinc Plated Rods are manufactured from mild steel.
  • Threaded
  • Available for a range of diameters and lengths
  • Length of rod does not include the thread
Specifica
Materiale Acciaio dolce zincato
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Diametro (sistema metrico) asta 10 mm
Product Type Asta