Learn More
Zinc powder, -100 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11306567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11306567 1 kg 1kg
11396557 250 g 250g
15430967 5 x 1 kg 1kg
11386557 5 kg 5kg
11316567 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11306567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000424.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Densità 7.14g/cm3
Quantità 1 kg
Dimensioni maglia -100 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Pressione del vapore 1 hPa (1mmHg)
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Powder
Peso formulazione 65.38