Learn More
Zinc powder, -100 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396557 250 g 250g
11306567 1 kg 1kg
15430967 5 x 1 kg 1kg
11386557 5 kg 5kg
11316567 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11396557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000424.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Densità 7.14
Quantità 250 g
Dimensioni maglia -100 Mesh
Sensibilità Air and moisture sensitive
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Forma Powder
Peso formulazione 65.38
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • zinco in polvere (piroforica)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P422-Conservare sotto .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..