Learn More
Zinc powder, -140+325 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364657 500 g 500g
11354657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039694.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Aspetto Gray powder
Quantità 500 g
Dimensioni maglia -140+325 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Pressione del vapore 1 hPa (1mmHg)
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Powder