Learn More
Zinc solution for ICP 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12966164 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12966164 500 mL Bottle 500mL
12946164 100 mL Bottle 100mL
12956164 250 mL Bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12966164 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 069 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    125.66€ / 500mL
    Risparmia 12.34€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Zn
Concentrazione 1±0.002 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Zn
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Quantità 500 mL