Learn More
Zinc Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12996234 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12996234 500 mL 500mL
12976234 100 mL 100mL
12986234 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12996234 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 169 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.77€
    125.66€ / 500mL
    Risparmia 38.11€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
La soluzione contiene HNO3
Concentrazione 1 g/L
Quantità 500 mL
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .