Learn More
Zinc solution for ICP/MS 100mg/L HNO3/HF matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12997313 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12997313 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12997313 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 470 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    54.15€ / 100mL
    Risparmia 19.30€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium
Imballaggio Bottle
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Concentrazione 100 mg/L
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
IUPAC Name zirconium
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Molecular Weight (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:33342
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Zirconium (Zr) 100mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .