Learn More
Zinc Stearate, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10030370 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10030370
Marca: Fisher Chemical Z/1400/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 118°C
CAS 557-05-1
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C36H70O4Zn
Numero MDL 13031
Sinonimo zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
InChI Key XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
IUPAC Name zinc;octadecanoate
Molecular Weight (g/mol) 632.332
PubChem CID 11178
Peso formulazione 632.34g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica