Learn More
Zinc sulfate, 100mM aq. soln., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15453639
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
Codice prodotto. 15453639
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60963.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7733-02-0
Formula molecolare O4SZn
Molecular Weight (g/mol) 161.44
Numero MDL MFCD00011302
InChI Key NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC Name zinc;sulfate
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula lineare ZnSO4
Numero UN UN3082
Peso formulazione 161.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc sulfate, 100mM aqueous solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc sulfate heptahydrate