Learn More
Zinc Sulfate, 7-Hydrate, Granular, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528294 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15528294
Marca: Avantor J.T.Baker 438301
Specifications
Materiale o nome chimico Zinc Sulfate
Nota nome 7-Hydrate
CAS 7446-20-0
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Formula molecolare H14O11SZn
Numero MDL MFCD00149894
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
Molecular Weight (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Peso formulazione 287.56
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.97kg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.