Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc Sulfate |
| Nota nome | 7-Hydrate |
| CAS | 7446-20-0 |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 1.97kg |
| Formula molecolare | H14O11SZn |
| Numero MDL | MFCD00149894 |
| Sinonimo | zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o |
| Vedi altri risultati |