Learn More
Zinc sulfate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M ZnSO4, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15663660 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15663660
Marca: Honeywell-Fluka 320471EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1L standard solution, 0.1 M ZnSO4
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7733-02-0
Formula molecolare O4SZn
Molecular Weight (g/mol) 161.44
Numero MDL MFCD00011302
InChI Key NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC Name zinc;sulfate
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Sulfate Concentrate
Quantità 1 Ea.
Formula lineare ZnSO4
Numero UN 3082
Peso formulazione 161.45g/mol
Imballaggio Ampoule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc sulfate concentrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc sulphate