Learn More
Zinc Sulfate Heptahydrate, 99.0-102.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11494682 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11494682 500 g
11484682 100 g
11404692 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494682 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219145290
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7446-20-0
Formula molecolare H14O11SZn
Molecular Weight (g/mol) 287.54
Numero MDL MFCD00149894
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC Name zinc(2+) heptahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Sulfate Heptahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.0-102.0%
Peso formulazione 287.54
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS