Learn More
Zinc Sulfate Heptahydrate, 99.0 to 103.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc Sulfate Heptahydrate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | ZnSO4 · 7H2O |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water, 965g/L at 20°C |
| IUPAC Name | zinc;sulfate;heptahydrate |
| Peso formulazione | 287.56g/mol |
| Percent Purity | 99.0 to 103.0% |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |