Learn More
Zinc Sulfate Heptahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15628210 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15628210 100 g Flacone in polietilene 100g
15648210 500 g Flacone in polietilene 500kg
15638210 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15628210 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore Z4750100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-20-0
Formula molecolare H14O11SZn
Molecular Weight (g/mol) 287.54
Numero MDL MFCD00149894
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate heptahydrate
Punto di fusione ∼100°C
Colore Colorless
pH 4.4 to 5.6 (at 20°C)
Quantità 100 g
Formula lineare ZnSO4 · 7H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 287.56g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità ∽1.96g/cu.cm at 20°C