Learn More
Zinc sulfate heptahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.0-103.0%, Solstice
Codice prodotto. 15691430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15691430 4 x 5 kg pezzi 4
15671430 1 kg 1kg
15601440 5 kg 5kg
15611440 6 x 1 kg pezzi 6
15681430 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15691430 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 144554X5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.0-103.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-20-0
Formula molecolare H14O11SZn
Molecular Weight (g/mol) 287.54
Numero MDL MFCD00149894
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Sulfate Heptahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantità 4 x 5 kg
Formula lineare ZnSO4 · 7H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 287.56
Percent Purity 99.0 to 103.0%
Grado puriss.