Learn More
Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10703211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703211 250 g Flacone in plastica 250g
10666252 1 kg Flacone in plastica 1kg
10267163 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205982500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-20-0
Formula molecolare H14O11SZn
Molecular Weight (g/mol) 287.54
Numero MDL MFCD00149894
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate heptahydrate
Punto di fusione 100.0°C
Colore White
pH 4.4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Complexometry)
Formula lineare ZnSO4·7H2O
Indice di Merck 15, 10359
Informazioni di solubilità Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 287.53
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico