Learn More
Zinc sulfate heptahydrate, 99%, ACS reagent
Codice prodotto. 10267273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10267273 1 kg Flacone in plastica 1kg
10065850 500 g Flacone in plastica 500g
10301461 3 kg Flacone in plastica 3kg
10013633 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10267273 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-20-0
Formula molecolare H14O11SZn
Molecular Weight (g/mol) 287.54
Numero MDL MFCD00149894
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Zinc sulfate heptahydrate
Punto di fusione 100.0°C
Colore White
pH 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 103% (Complexometry)
Formula lineare ZnSO4·7H2O
Indice di Merck 15, 10359
Informazioni di solubilità Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
Peso formulazione 287.53
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico