Learn More
Zinc Sulfate Heptahydrate, TRC
Codice prodotto. 30454700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454700 500 mg -
30449944 250 mg -
30450595 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454700 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ701633500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-20-0
Formula molecolare O4 S . Zn . 7 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 287.58
Sinonimo Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), White vitriol, Zinc sulfate (ZnSO4) heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Zinc vitriol, Zinc(II) sulfate heptahydrate
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate heptahydrate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Peso formulazione 285.9548
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.