Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc Sulfate Monohydrate |
| Punto di fusione | 238°C |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | ZnSO4 · H2O |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Peso formulazione | 179.47g/mol |
| Percent Purity | ≥99.9% (trace metals basis) |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |