Learn More
Zinc sulfate monohydrate, 99%
Codice prodotto. 10559993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10559993 250 g Flacone in plastica 250g
10656124 1 kg Flacone in plastica 1kg
10136813 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10559993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389802500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7446-19-7 | O4SZn·H2O | 179.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-19-7
Formula molecolare O4SZn·H2O
Molecular Weight (g/mol) 179.47
Numero MDL MFCD00149893
InChI Key RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC Name zinc;sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Zinc sulfate monohydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Identificazione Confirmed (Zinc), Confirmed (Sulfate)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare ZnSO4·H2O
Indice di Merck 15, 10359
Informazioni di solubilità Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Peso formulazione 179.47
Percent Purity 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate monohydrate
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Faresætning
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.