Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Codice prodotto. 15617590 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15617590 250 g Flacone in polietilene 250g
15607590 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15617590 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 96495250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7446-19-7
Formula molecolare H2O5SZn
Molecular Weight (g/mol) 179.451
Numero MDL MFCD00149893
InChI Key RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC Name zinc;sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate monohydrate
Punto di fusione 238°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula lineare ZnSO4 · H2O
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità In water 538g/L at 20°C
Peso formulazione 179.47g/mol
Percent Purity ≥99% (KT)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene