Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30456566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ7664905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Sulfate Monohydrate
CAS 7446-19-7
Quantità 5 g
Formula molecolare H2O4S . Zn . H2O
Sinonimo Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate
InChI Formula InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;
SMILES O.[Zn].OS(=O)(=O)O
IUPAC Name sulfuric acid;zinc;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 179.5
Peso formulazione 179.9071