Learn More
Zinc Sulfate Solution, 0.05M, Solstice
Codice prodotto. 15624180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15624180 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15624180 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 344481L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    138.38€ / 1L
    Risparmia 11.62€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Edge
Volumetric, 0.05 M ZnSO4
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Quantità 1 L
Formula molecolare O4SZn
Formula lineare ZnSO4
Numero MDL MFCD00011302
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI Key NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name zinc;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Peso formulazione 161.45g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc sulfate solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate-7-hydrate