Learn More
Zinc Sulfate Solution, 0.1M, Chem-Lab
Codice prodotto. 11943283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11943283 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11943283 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.2607.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used in titrations in laboratory determinations. Zinc Sulfate Solution, 0.1M, Chem-Lab provides a source of zinc for uses compatible with sulfates, including in volumetric solutions that that have been standardized in EDTA.
Zinc Sulfate Heptahydrate is a moderately water and acid soluble Zinc source for uses compatible with sulfates. This solution contains 28.754g per liter (0.1mol/liter).
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate heptahydrate
CAS 7446-20-0, 7732-18-5
Colore Colorless
CAS max % 3%
CAS min. % 97%
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare H14O11SZn
Formula lineare H14O11SZn
Numero MDL MFCD00149894
Sinonimo zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI Key RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name zinc;sulfate;heptahydrate
Molecular Weight (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Peso formulazione 287.54g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L (±0.0002 at 20°C)
Odore Odorless
Densità 1.01g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinco solfato 0.1 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate