Learn More
Zinc Sulfate Solution, 0.1M, Solstice
Codice prodotto. 15675020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15675020 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15675020 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 353921L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    61.48€ / 1L
    Risparmia 6.52€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Volumetric, 0.1 M ZnSO4
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare O4SZn
Formula lineare ZnSO4
Numero MDL MFCD00011302
Numero UN UN3082
Sinonimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI Key NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name zinc;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Peso formulazione 161.45g/mol