Learn More
Zinc, Technical, Stick (Metal), Low In Arsenic, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10558830 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic container
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10558830 500 g Plastic container 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10558830 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore Z/0550/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Colore Gray
CAS 7440-66-6
Punto di fusione 419°C
Punti di ebollizione 907°C
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic container
Pressione del vapore 1.3mbar 478
Forma Solid
Formula molecolare Zn
Numero MDL MFCD00011291
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC Name zinc
Molecular Weight (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Peso formulazione 65.36g/mol