Learn More
Zinc trifluoroacetate hydrate
Codice prodotto. 11363467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363467 25 g 25g
11353467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018686.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 207801-31-8 | C4F6O4Zn | 291.41 g/mol
Zinc trifluoroacetate hydrate is useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207801-31-8
Formula molecolare C4F6O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 291.41
Numero MDL MFCD00061595
InChI Key VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate
PubChem CID 57375648
IUPAC Name zinc;2,2,2-trifluoroacetate;hydrate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc trifluoroacetate hydrate
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 291.40 (Anhydrous)
Forma fisica Chunks and/or Powder