Learn More
Zinc Trifluoroacetate Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30456911
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456911 5 g 5g
30450588 1 g -
30450051 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456911 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ2179855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207801-31-8
Formula molecolare Zn(CF3COO)2 . xH2O
Molecular Weight (g/mol) 309.4
IUPAC Name zinc;2,2,2-trifluoroacetate;hydrate
SMILES O.[Zn+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Trifluoroacetate Hydrate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2
Peso formulazione 307.9098