Specifications
| Materiale o nome chimico | Zinc trifluoromethanesulfonate |
| Colore | Gray to White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | (CF3SO3)2Zn |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: very soluble |
| Peso formulazione | 363.51 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Zinc trifluoromethanesulfonate
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.