Learn More
Zincon Sodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11489801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489801 1 g -
11499801 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489801 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215831701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Identificatori chimici
CAS 62625-22-3
Formula molecolare C20H16N4NaO6S
Molecular Weight (g/mol) 463.42
InChI Key IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Sinonimo 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
PubChem CID 131856391
IUPAC Name 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoic acid;sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Zincon Sodium Salt
Quantità 1 g
Peso formulazione 462.4
Forma fisica Solid