Learn More
Zincon Sodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11499801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499801 5 g 5g
11489801 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499801 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215831705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    189.00€ / 5g
    Risparmia 10.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Identificatori chimici
CAS 62625-22-3
Formula molecolare C20H16N4NaO6S
Molecular Weight (g/mol) 463.42
InChI Key IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Sinonimo 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
PubChem CID 131856391
IUPAC Name 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoic acid;sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Zincon Sodium Salt
Quantità 5 g
Peso formulazione 462.4
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zincon Sodium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zincon Sodium Salt