Learn More
MedChemExpress Zingerone
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecolare | 194.23 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 122-48-5 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 99.41% |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (514.85 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | Vanillylacetone∣ Gingerone |
| Bersaglio | NF-κB |
| Vedi altri risultati |