Learn More
Zinpyr-1, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinpyr-1 |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C46H36Cl2N6O5/c47-39-21-35-41(33-15-1-2-16-34(33)46(57)58)36-22-40(48)43(56)38(28-54(25-31-13-5-9-19-51-31)26-32-14-6-10-20-52-32)45(36)59-44(35)37(42(39)55)27-53(23-29-11-3-7-17-49-29)24-30-12-4-8-18-50-30/h1-22,55H,23-28H2,(H,57,58) |
| Peso formulazione | 822.2124 |