Learn More
Merck Puntali per pipette ZipTip™
Sfoglia Tutto Merck ProdottiDescrizione
Sample preparation and precise liquid handling in one device
A 0.6μL bed of C18, C4, or SCX (strong cation exchange) media is fixed at the end of a 10μL pipet tip such that there is no dead volume; concentrated, purified samples are eluted in 1 to 4μL. For applications requiring smaller elution volumes (e.g., <1μL), ZipTip μ-C18 tips feature a microbed format containing 0.2μL of media.
- Concentrate and purify 1–100μL biological samples
- Ideal for purifying and concentrating femtomoles to picomoles of peptides, proteins, or oligonucleotides in minutes prior to mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, and other analytical techniques
Order Info
Disponibili in due configurazioni di imballaggio: vassoi risigillabili (confezioni da 8 e 24 puntali) e rack per puntali da 96 posti (confezioni da 96 e confezioni da 960 puntali)
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3.1cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | C18 Media |
| Stile punta | Specialty, Media-Fixed |
| Quantità | 960/Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Product Line | ZipTip |
| Materiale | Polipropilene |