Learn More
Zirconium boride, 99.5% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15487365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487365 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15487365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047030.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium boride
Punto di fusione 3000°C
CAS 12045-64-6
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf)
Formula molecolare B2Zr
Formula lineare ZrB2
Numero MDL MFCD00064648
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità It is insoluble aq. soln..
InChI Key VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B].[B].[Zr]
IUPAC Name diboron zirconium
Molecular Weight (g/mol) 112.84
PubChem CID 9812765
Peso formulazione 112.84
Percent Purity 99.5%