Learn More
Zirconium Dioxide, 96-98%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10335820 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10335820 250 g Recipiente per polveri in plastica 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10335820 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore Z/1850/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 4300°C
Punto di fusione 2700°C
CAS 1314-23-4
Colore White
pH 3 to 4
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare O2Zr
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zr]=O
IUPAC Name dioxozirconium
Molecular Weight (g/mol) 123.22
PubChem CID 62395
Peso formulazione 123.22g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium(IV) oxide