Learn More
Zirconium foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.8% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 2%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11375799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11375799 100 x 125 mm Pezzo
11300759 125 x 500 mm Pezzo
15464735 125 x 2000 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11375799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010591.GI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Form: Approx.20.6g/100 x 125mm, Temper: soft
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium
Colore Gray to Silver
Nota nome Annealed
Aspetto Gray to silver foil
Quantità 100 x 125 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Forma Foil