Learn More
Zirconium hydride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15422917 250 g 250g
15402917 10 g 10g
15412917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15422917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047203.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-99-6
Numero MDL MFCD00148878
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium hydride
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Numero UN UN1437
Indice di Merck 14,10176
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture Sensitive