Learn More
Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377677 50 g 50g
11367677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11377677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014065.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate is used as a cross-linking agent for oxygen-containing polymers. It is used as a catalyst in organic synthesis for the nitration of o-nitrotoluene using a dinitrogen pentoxide to get 2,4-dinitrotoluenes and 2,6-dinitrotoluenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17501-44-9
Formula molecolare C20H28O8Zr
Molecular Weight (g/mol) 487.66
Numero MDL MFCD00000036
InChI Key DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
PubChem CID 50912253
IUPAC Name 4-hydroxypent-3-en-2-one;zirconium
SMILES [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 191°C to 195°C
Colore White
Odore Weak
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 487.66
Forma fisica Crystals