Learn More
Zirconium(IV) n-propoxide, 70% w/w in n-propanol, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11410031
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410031 50 g 50g
11420031 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410031 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044770.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor for the preparation of Zirconia. It is used as coupling agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23519-77-9
Formula molecolare C12H28O4Zr
Molecular Weight (g/mol) 327.58
Numero MDL MFCD00015307
InChI Key XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
IUPAC Name propan-1-olate;zirconium(4+)
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium (IV) n-propoxide
Densità 1.044 g/mL
Punto d'infiammabilità 28°C (83°F)
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Indice di rifrazione 1.451
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70% w/w in n-propanol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium(IV) n-propoxide, 70% w/w in n-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium(IV) n-propoxide, n-propanol