Learn More
Zirconium(IV) n-propoxide, 70% w/w in n-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11362598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11362598 50 g 50g
11372598 500 g 500g
11382598 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11362598 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022989.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor in the production of zirconia. It is also used to study the thermophysical properties like thermal conductivity and thermal effusivity of hybrid films and thereby adjusting optic properties of the films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23519-77-9
Formula molecolare C12H28O4Zr
Molecular Weight (g/mol) 327.58
Numero MDL MFCD00015307
InChI Key XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) n-propoxide
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità 28°C (83°F)
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in waterImmiscible with water.
IUPAC Name propan-1-olate;zirconium(4+)
Peso formulazione 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70% w/w in n-propanol
Indice di rifrazione 1.451
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.044 g/mL