Learn More
Zirconium(IV) oxide, 20% in H2O, colloidal dispersion, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11357527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357527 2 kg 2kg
11347527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11357527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012732.A3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifications
Nota nome colloidal dispersion
Colore White
Forma fisica Particles in Liquid
Quantità 2 kg
Intervallo percentuale saggio 20% in H2O
Informazioni di solubilità It is soluble in HF,and hot H2SO4. It is insoluble in water.
Peso formulazione 123.22
Odore Recognizable
Densità 1.26