Learn More
Zirconium(IV) oxide, 99.5% (metals basis excluding Hf), Hf <100ppm, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11359287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359287 100 g 100g
11349287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040140.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione ∼5000°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) oxide
Punto di fusione ∼2700°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf <100ppm
Indice di Merck 14,10180
Informazioni di solubilità Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 123.22
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Densità 5.89 g/mL