Learn More
Zirconium(IV) oxide, 99+% (metals basis excluding Hf), HfO{2} 2%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11381189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381189 250 g 250g
11371189 1 kg 1kg
11391189 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11381189 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011395.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-23-4
Formula molecolare O2Zr
Molecular Weight (g/mol) 123.22
Numero MDL MFCD00011310 MFCD01868884
InChI Key MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC Name dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifica
Punti di ebollizione ca 5000°C
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) Oxide
Punto di fusione ∽2700°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio ≥99%, metal basis
Densità 5.89
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Peso formulazione 123.22